2-(Boc-amino)-6-chloropyridine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₃ClN₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09030821 Numéro CAS: 159603-71-1 |