Imprimer
Methyl-5-methylpyrazine-2-carboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR902034-100G OR902034-25G OR902034-5G
APOSOR902034-100GEA 0 EUR
APOSOR902034-100G APOSOR902034-25G APOSOR902034-5G
Methyl-5-methylpyrazine-2-carboxylate 98%
Methyl-5-methylpyrazine-2-carboxylate
Formule: C₇H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116910
Numéro CAS: 41110-33-2