Imprimer
2-Bromo-4-méthylpyrimidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR902029-1G OR902029-25G OR902029-5G
APOSOR902029-1GEA 74.1 EUR
APOSOR902029-1G APOSOR902029-25G APOSOR902029-5G
2-Bromo-4-méthylpyrimidine 97%
2-Bromo-4-méthylpyrimidine
Formule: C₅H₅ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037883
Numéro CAS: 130645-48-6