Methyl-6-(hydroxymethyl)picolinate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Methyl 6-(hydroxymethyl)picolinate, Methyl 6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate
Formule:
C₈H₉NO₃ Poids moléculaire: 167.16 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03840850 Numéro CAS: 39977-44-1 |