Imprimer
6-(Diméthylamino)nicotinate de méthyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR902009-1G OR902009-5G
APOSOR902009-1GEA 168 EUR
APOSOR902009-1G APOSOR902009-5G
6-(Diméthylamino)nicotinate de méthyle 98%
6-(Diméthylamino)nicotinate de méthyle
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699718
Numéro CAS: 26218-81-5