Imprimer
2-(Cyclopropylamino)-3-nitro-5-picoline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Cyclopropylamino-5-methyl-3-nitropyridine
OR902003-1G OR902003-25G OR902003-5G
APOSOR902003-1GEA 132 EUR
APOSOR902003-1G APOSOR902003-25G APOSOR902003-5G
2-(Cyclopropylamino)-3-nitro-5-picoline 98%
2-(Cyclopropylamino)-3-nitro-5-picoline
Formule: C₉H₁₁N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699715
Numéro CAS: 1033202-65-1