Imprimer

4-Hydroxynicotinate de méthyle 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

OR901986-1G OR901986-250MG
APOSOR901986-1GEA 239 EUR
APOSOR901986-1G APOSOR901986-250MG
4-Hydroxynicotinate de méthyle 98%
4-Hydroxynicotinate de méthyle
Formule: C₇H₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114270
Numéro CAS: 67367-24-2

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR