Imprimer
5-Chloro-2,3-dimethoxypyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR901972-10G OR901972-1G OR901972-5G
APOSOR901972-10GEA 647 EUR
APOSOR901972-10G APOSOR901972-1G APOSOR901972-5G
5-Chloro-2,3-dimethoxypyridine 98%
5-Chloro-2,3-dimethoxypyridine
Formule: C₇H₈ClNO₂
Poids moléculaire: 173.6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09972187
Numéro CAS: 284040-73-9