Imprimer
4-Methoxynicotinic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR901967-1G OR901967-5G
APOSOR901967-1GEA 56.7 EUR
APOSOR901967-1G APOSOR901967-5G
4-Methoxynicotinic acid 98%
4-Methoxynicotinic acid
Formule: C₇H₇NO₃
Poids moléculaire: 153.1400 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115724
Numéro CAS: 10177-31-8