Imprimer
2-(5-Bromopyridin-2-yl)acetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR901941-1G OR901941-5G
APOSOR901941-1GEA 48 EUR
APOSOR901941-1G APOSOR901941-5G
2-(5-Bromopyridin-2-yl)acetonitrile 97%
2-(5-Bromopyridin-2-yl)acetonitrile
Formule: C₇H₅BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07644625
Numéro CAS: 312325-72-7