Imprimer
2-(5-Aminopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR901829-100MG OR901829-1G OR901829-250MG
APOSOR901829-100MGEA 145 EUR
APOSOR901829-100MG APOSOR901829-1G APOSOR901829-250MG
2-(5-Aminopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile 95%
2-(5-Aminopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile
Formule: C₉H₁₁N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1226776-95-9