Imprimer
3-Amino-5-chloro-2-methylpyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Amino-5-chloropicoline, 5-Chloro-2-methylpyridin-3-amine
OR901812-1G OR901812-5G
APOSOR901812-1GEA 121 EUR
APOSOR901812-1G APOSOR901812-5G
3-Amino-5-chloro-2-methylpyridine 98%
3-Amino-5-chloro-2-methylpyridine
Formule: C₆H₇ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12196974
Numéro CAS: 89639-36-1