Imprimer
2-(Diethylamino)nicotinonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Cyano-2-diethylaminopyridine
OR901731-1G OR901731-5G
APOSOR901731-1GEA 168 EUR
APOSOR901731-1G APOSOR901731-5G
2-(Diethylamino)nicotinonitrile 95%
2-(Diethylamino)nicotinonitrile
Formule: C₁₀H₁₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09896569
Numéro CAS: 17782-02-4