Imprimer
3-(Boc-amino)pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR901723-1G OR901723-5G
APOSOR901723-1GEA 0 EUR
APOSOR901723-1G APOSOR901723-5G
3-(Boc-amino)pyridine 95%
3-(Boc-amino)pyridine
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179231
Numéro CAS: 56700-70-0