Imprimer
Isoquinoline-5-sulphonyl chloride hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR9017-250MG OR9017-1G OR9017-5G
APOSOR9017-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR9017-250MG APOSOR9017-1G APOSOR9017-5G
Isoquinoline-5-sulphonyl chloride hydrochloride 95%
Isoquinoline-5-sulphonyl chloride hydrochloride
Formule: C₉H₇Cl₂NO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08272853
Numéro CAS: 105627-79-0
UN: 3261
ADR: 8,III