Imprimer
2-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR901680-1G OR901680-5G
APOSOR901680-1GEA 81.2 EUR
APOSOR901680-1G APOSOR901680-5G
2-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid 96%
2-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Formule: C₈H₇NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00111560
Numéro CAS: 24195-07-1