Imprimer
2-Chloro-6,8-diméthylquinoléine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR901674-1G OR901674-25G OR901674-5G
APOSOR901674-1GEA 125 EUR
APOSOR901674-1G APOSOR901674-25G APOSOR901674-5G
2-Chloro-6,8-diméthylquinoléine 98%
2-Chloro-6,8-diméthylquinoléine
Formule: C₁₁H₁₀ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15143624
Numéro CAS: 139719-23-6