Imprimer
2-Chloro-6-méthylquinoléine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR901673-1G OR901673-5G
APOSOR901673-1GEA 43.5 EUR
APOSOR901673-1G APOSOR901673-5G
2-Chloro-6-méthylquinoléine 98%
2-Chloro-6-méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₈ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00462389
Numéro CAS: 4295-11-8