Imprimer
2-Chloro-8-méthylquinoléine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR901660-1G OR901660-5G
APOSOR901660-1GEA 0 EUR
APOSOR901660-1G APOSOR901660-5G
2-Chloro-8-méthylquinoléine 98%
2-Chloro-8-méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₈ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11108682
Numéro CAS: 4225-85-8