Imprimer
tert-Butyl-4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR901658-1G OR901658-25G OR901658-5G
APOSOR901658-1GEA 0 EUR
APOSOR901658-1G APOSOR901658-25G APOSOR901658-5G
tert-Butyl-4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₈H₂₇NO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864740
Numéro CAS: 166815-96-9