Imprimer
2-Cyano-3-methoxypyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Methoxypicolinonitrile, 3-methoxypyridine-2-carbonitrile
OR901628-1G OR901628-5G
APOSOR901628-1GEA 145 EUR
APOSOR901628-1G APOSOR901628-5G
2-Cyano-3-methoxypyridine 98%
2-Cyano-3-methoxypyridine
Formule: C₇H₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07374875
Numéro CAS: 24059-89-0