Imprimer
2-Butyrylpyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR901609-1G OR901609-25G OR901609-5G
APOSOR901609-1GEA 88.6 EUR
APOSOR901609-1G APOSOR901609-25G APOSOR901609-5G
2-Butyrylpyridine 98%
2-Butyrylpyridine
Formule: C₉H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00778319
Numéro CAS: 22971-32-0