Imprimer
Methyl-5-nitropicolinate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR901602-1G OR901602-5G OR901602-25G
APOSOR901602-1GEA 75.4 EUR
APOSOR901602-1G APOSOR901602-5G APOSOR901602-25G
Methyl-5-nitropicolinate 98%
Methyl-5-nitropicolinate
Formule: C₇H₆N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09062740
Numéro CAS: 29682-14-2