Imprimer
1-Benzylpyrrolidin-3-ylmethanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR901559-1G OR901559-25G OR901559-5G
APOSOR901559-1GEA 21.5 EUR
APOSOR901559-1G APOSOR901559-25G APOSOR901559-5G
1-Benzylpyrrolidin-3-ylmethanol 97%
1-Benzylpyrrolidin-3-ylmethanol
Formule: C₁₂H₁₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038527
Numéro CAS: 5731-17-9