Imprimer
5-Bromopyridine-3-sulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR9015-1G OR9015-250MG
APOSOR9015-1GEA 280 EUR
APOSOR9015-1G APOSOR9015-250MG
5-Bromopyridine-3-sulphonyl chloride 97%
5-Bromopyridine-3-sulphonyl chloride
Formule: C₅H₃BrClNO₂S
Point de fusion: 60…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235263
Numéro CAS: 65001-21-0
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III