Imprimer
3-Bromomethylquinoxaline-2-one 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR9013-25G OR9013-5G
APOSOR9013-25GEA 149 EUR
APOSOR9013-25G APOSOR9013-5G
3-Bromomethylquinoxaline-2-one 97%
3-Bromomethylquinoxaline-2-one
Formule: C₉H₇BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412060
Numéro CAS: 62235-61-4
UN: 1759
ADR: 8,III