Imprimer
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Pyrrolidineethanol, N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
OR901254-100G OR901254-500G
APOSOR901254-100GEA 78.3 EUR
APOSOR901254-100G APOSOR901254-500G
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine 98%
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
Formule: C₆H₁₃NO
Poids moléculaire: 115.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003181
Numéro CAS: 2955-88-6
UN: 1993
ADR: 3 III