Imprimer
Alcool 4-aminobenzylique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Hydroxymethyl)aniline, (4-Aminophenyl)methanol
OR9011-100G OR9011-25G OR9011-5G
APOSOR9011-100GEA 108 EUR
APOSOR9011-100G APOSOR9011-25G APOSOR9011-5G
Alcool 4-aminobenzylique 98%
Alcool 4-aminobenzylique
Formule: C₇H₉NO
Poids moléculaire: 123.15 g/mol
Point de fusion: 61…63 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014782
Numéro CAS: 623-04-1
EINECS: 210-767-5