Imprimer
3-(3-Hydroxyphenyl)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Cyano-3'-hydroxybiphenyl
OR900820-1G OR900820-5G
APOSOR900820-1GEA 145 EUR
APOSOR900820-1G APOSOR900820-5G
3-(3-Hydroxyphenyl)benzonitrile 98%
3-(3-Hydroxyphenyl)benzonitrile
Formule: C₁₃H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05854256
Numéro CAS: 154848-43-8