Imprimer
Acide (3-tolyloxy)acétique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR900712-25G OR900712-5G
APOSOR900712-25GEA 93 EUR
APOSOR900712-25G APOSOR900712-5G
Acide (3-tolyloxy)acétique 98%
Acide (3-tolyloxy)acétique
Formule: (C₆H₄(CH₃))OCH₂COOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014358
Numéro CAS: 1643-15-8