Chlorure de toluène-m-sulfonyle 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Chlorure de toluène-3-sulfonyle
Formule:
C₇H₇ClO₂S Poids moléculaire: 190.65 g/mol Point d'ébullition: 252…253 °C Point de fusion: 11.7 Densité: 1.314 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 107.2 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051747 Numéro CAS: 1899-93-0 UN: 3265 ADR: 8 II |