Imprimer
Boc-N-Me-Dl-Val-Oh 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Boc-N-methyl-DL-valine
OR900527-1G OR900527-5G
APOSOR900527-1GEA 126 EUR
APOSOR900527-1G APOSOR900527-5G
Boc-N-Me-Dl-Val-Oh 97%
Boc-N-Me-Dl-Val-Oh
Formule: C₁₁H₂₁NO₄
Poids moléculaire: 231.292 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153317
Numéro CAS: 13850-91-4