Imprimer
4-(Diéthylamino)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR900360-100G OR900360-25G OR900360-5G
APOSOR900360-100GEA 647 EUR
APOSOR900360-100G APOSOR900360-25G APOSOR900360-5G
4-(Diéthylamino)benzonitrile 98%
4-(Diéthylamino)benzonitrile
Formule: C₁₁H₁₄N₂
Poids moléculaire: 174.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019754
Numéro CAS: 2873-90-7