Imprimer
Naphthol yellow S
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Flavianic acid disodium salt, Disodium 2,4-Dinitro-1-naphthol-7-sulphonate, 8-Hydroxy-5,7-dinitro-2-naphthalenesulphonic acid disodium salt, 2,4-Dinitro-1-naphthol-7-sulphonic acid disodium salt, Disodium 8-Hydroxy-5,7-dinitro-2-naphthalenesulphonate
OR9003-25G OR9003-100G
APOSOR9003-25GEA 94.4 EUR
APOSOR9003-25G APOSOR9003-100G
Naphthol yellow S
Naphthol yellow S
Formule: C₁₀H₆N₂O₈S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003958
Numéro CAS: 846-70-8
EINECS: 212-690-2