Imprimer
1-Benzylpyrrolidine-3-carbonitrile 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR900130-1G OR900130-5G
APOSOR900130-1GEA 21.5 EUR
APOSOR900130-1G APOSOR900130-5G
1-Benzylpyrrolidine-3-carbonitrile 96%
1-Benzylpyrrolidine-3-carbonitrile
Formule: C₁₂H₁₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05662780
Numéro CAS: 10603-52-8