5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₂BrN₃O₂ Point de fusion: 101…106 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06657551 Numéro CAS: 573675-25-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |