Diethyl-2-chloro-3-oxosuccinate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₁₁ClO₅ Point d'ébullition: 98 °C/0,5mmHg Densité: 1,23 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04114359 Numéro CAS: 34034-87-2 UN: 3265 ADR: 8,III |