Imprimer
N,N-Diéthylaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR8987-1L OR8987-500ML
APOSOR8987-1LEA 55.3 EUR
APOSOR8987-1L APOSOR8987-500ML
N,N-Diéthylaniline
N,N-Diéthylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
Point d'ébullition: 217 °C
Point de fusion: –38 °C
Densité: 0,938 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009042
Numéro CAS: 91-66-7
EINECS: 202-088-8
UN: 2432
ADR: 6.1,III