Imprimer
Chlorure d'anilinium
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Phénylamine HCl, Aniline chlorhydrate, Aminobenzène HCl, Aniline HCl
OR8982-100G OR8982-2.5KG OR8982-500G
APOSOR8982-100GEA 90.2 EUR
APOSOR8982-100G APOSOR8982-2.5KG APOSOR8982-500G
Chlorure d'anilinium
Chlorure d'anilinium
Formule: C₆H₈ClN
Poids moléculaire: 129.59 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C
Point de fusion: 196…200 °C
Densité: 1.221 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012958
Numéro CAS: 142-04-1
UN: 1548
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,00616