Imprimer
5-Bromo-2-chloro-3-méthylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-2-chloro-3-picoline
OR8977-1G OR8977-25G OR8977-5G
APOSOR8977-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8977-1G APOSOR8977-25G APOSOR8977-5G
5-Bromo-2-chloro-3-méthylpyridine
5-Bromo-2-chloro-3-méthylpyridine
Formule: C₆H₅BrClN
Poids moléculaire: 206.47 g/mol
Point d'ébullition: 78 °C/3mmHg
Point de fusion: 40…46 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095093
Numéro CAS: 29241-60-9