Imprimer
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ethyl (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylate, (R)-Ethyl piperidine-3-carboxylate
OR8969-100G OR8969-25G OR8969-5G
APOSOR8969-100GEA 185 EUR
APOSOR8969-100G APOSOR8969-25G APOSOR8969-5G
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Formule: C₈H₁₅NO₂
Densité: 1,092 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 104 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03093637
Numéro CAS: 25137-01-3