5-Oxo-L-proline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₇NO₃ Point de fusion: 155…163 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005272 Numéro CAS: 98-79-3 EINECS: 202-700-3 |