Imprimer
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (R)-(+)-cis-4-Hydroxyproline, D(+)-cis-4-Hydroxyproline, H-D-cis-Hyp-OH
OR8964-100G OR8964-25G OR8964-5G
APOSOR8964-100GEA 169 EUR
APOSOR8964-100G APOSOR8964-25G APOSOR8964-5G
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline 98%
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline
Formule: C₅H₉NO₃
Point de fusion: 243…248 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005252
Numéro CAS: 2584-71-6
EINECS: 219-963-5