Imprimer
α,α'-Dibromo-o-xylène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,2-Bis(bromométhyl)benzène
OR8961-100G OR8961-25G
APOSOR8961-100GEA 102 EUR
APOSOR8961-100G APOSOR8961-25G
α,α'-Dibromo-o-xylène
α,α'-Dibromo-o-xylène
Formule: C₈H₈Br₂
Poids moléculaire: 263.96 g/mol
Point d'ébullition: 140
Point de fusion: 91…96 °C
Densité: 1.96 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000175
Numéro CAS: 91-13-4
EINECS: 202-042-7
UN: 3261
ADR: 8 II