Imprimer
1-Bromo-3-chloro-4-iodobenzène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-3-chloro-1-iodobenzène
OR8945-100G OR8945-25G OR8945-500G
APOSOR8945-100GEA 53.8 EUR
APOSOR8945-100G APOSOR8945-25G APOSOR8945-500G
1-Bromo-3-chloro-4-iodobenzène 97%
1-Bromo-3-chloro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₃BrClI
Point d'ébullition: 160…162 °C/15mmHg
Point de fusion: 33…35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079709
Numéro CAS: 31928-47-9