Imprimer
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(2-Aminoethoxy)-2-methoxybenzene
OR8932-100G OR8932-25G
APOSOR8932-100GEA 193 EUR
APOSOR8932-100G APOSOR8932-25G
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine 98%
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine
Formule: C₉H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 98 °C/0,4mmHg
Densité: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00235185
Numéro CAS: 1836-62-0
UN: 2735
ADR: 8,III