Imprimer
5-Bromovalérate de méthyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR8928-100G OR8928-25G OR8928-500G
APOSOR8928-100GEA 0 EUR
APOSOR8928-100G APOSOR8928-25G APOSOR8928-500G
5-Bromovalérate de méthyle
5-Bromovalérate de méthyle
Formule: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₃
Densité: 1,363 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000265
Numéro CAS: 5454-83-1