Imprimer
Alcool 3-aminobenzylique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-Aminobenzyl Alcohol, (3-Aminophenyl)methanol
OR8921-100G OR8921-25G OR8921-500G
APOSOR8921-100GEA 59.9 EUR
APOSOR8921-100G APOSOR8921-25G APOSOR8921-500G
Alcool 3-aminobenzylique 98%
Alcool 3-aminobenzylique
Formule: C₇H₉NO
Point de fusion: 92…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007817
Numéro CAS: 1877-77-6
EINECS: 217-514-8