Imprimer
Disulfure de di-tert-butyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Di-tert-butyle disulfure
OR8920-100ML OR8920-500ML
APOSOR8920-100MLEA 125 EUR
APOSOR8920-100ML APOSOR8920-500ML
Disulfure de di-tert-butyle
Disulfure de di-tert-butyle
Formule: C₈H₁₈S₂
Poids moléculaire: 178.36 g/mol
Point d'ébullition: 198
Point de fusion: -5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008838
Numéro CAS: 110-06-5