Imprimer
5-Bromo-2-méthoxyphénol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR8907-100G OR8907-25G
APOSOR8907-100GEA 156 EUR
APOSOR8907-100G APOSOR8907-25G
5-Bromo-2-méthoxyphénol
5-Bromo-2-méthoxyphénol
Formule: C₇H₇BrO₂
Point d'ébullition: 150 °C/20mmHg
Point de fusion: 63…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673137
Numéro CAS: 37942-01-1